3-Fluoro-4-nitrofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
303370050 303370010
ACRO303370050EA 123 EUR
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrofenol 99%
3-Fluoro-4-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
Pto. de fusión: 92…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041251
Núm. CAS: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
UN: 2811
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %