3-Fluorofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119550100 119550500 119552000
ACRO119550100EA 46.1 EUR
ACRO119550100 ACRO119550500 ACRO119552000
3-Fluorofenol 98%
3-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
Pto. Ebullición: 178 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 10 °C
Densidad: 1,24 g/cm³
Pto. de inflamación: 71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002254
Núm. CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure