3-Fluorofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A13598.09
A13598.18
A13598.09EA
54.4
EUR
A13598.09
A13598.18
3-Fluorofenol ≥98%
3-Fluorofenol
Purity: 98%
CAS No.: 372-20-3
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Phenol-like
Melting Point: 12-14°
Boiling Point: 177-179°
Beilstein Reference: 1904536
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00002254
Formula:
C₆H₅FO Pto. Ebullición: 177…179 °C Pto. de fusión: 12…14 °C Densidad: 1,246 Pto. de inflamación: 71 °C (159 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002254 Núm. CAS: 372-20-3 EINECS: 206-748-6 UN: 2922 ADR: 8,III |