4-Fluorofenol 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
119560250 119561000
ACRO119560250EA 42.5 EUR
ACRO119560250 ACRO119561000
4-Fluorofenol 99%
4-Fluorofenol
Formula: C₆H₅FO
Pto. Ebullición: 185 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 44…49 °C
Densidad: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002316
Núm. CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to pink Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 49 °C
GC ≥98.5 %