4-Fluorofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
A11945.14
A11945.22
A11945.36
A11945.14EA
40
EUR
A11945.14
A11945.22
A11945.36
4-Fluorofenol ≥99%
4-Fluorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 371-41-5
Molecular Formula: C6H5FO
Formula Weight: 112.10
Flash Point: 68°(154°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1362752
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002316
Formula:
C₆H₅FO Pto. Ebullición: 185…188 °C Pto. de fusión: 44…50 °C Densidad: 1,22 Pto. de inflamación: 68 °C (154 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002316 Núm. CAS: 371-41-5 EINECS: 206-736-0 UN: 2923 ADR: 8,III |