2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
188390050 188390250
ACRO188390050EA 56.1 EUR
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorofenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
Formula: C₆H₂F₄O
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 33…38 °C
Pto. de inflamación: 79 °C
Número MDL: MFCD00002157
Núm. CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %