2,3,5,6-Tetrafluorofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12686.06
A12686.14
A12686.06EA
42.6
EUR
A12686.06
A12686.14
2,3,5,6-Tetrafluorofenol ≥97%
2,3,5,6-Tetrafluorofenol
Purity: 97%
CAS No.: 769-39-1
Molecular Formula: C6H2F4O
Formula Weight: 166.07
Flash Point: 79°(174°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1911548
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002157
Formula:
C₆H₂F₄O Pto. Ebullición: 141…143 °C Pto. de fusión: 28…30 °C Pto. de inflamación: 79 °C (174 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002157 Núm. CAS: 769-39-1 EINECS: 212-209-6 UN: 3261 ADR: 8,II |