Pentafluorofenol 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 41 EUR
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorofenol 99+%
Pentafluorofenol
Formula: C₆HF₅O
Pto. Ebullición: 143 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 34…36 °C
Densidad: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002156
Núm. CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
UN: 2923
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %