Pentafluorofenol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
A15574.06
A15574.14
A15574.22
A15574.06EA
42.4
EUR
A15574.06
A15574.14
A15574.22
Pentafluorofenol ≥99%
Pentafluorofenol
Purity: 99%
CAS No.: 771-61-9
Molecular Formula: C6HF5O
Formula Weight: 184.06
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1912584
MDL No.: MFCD00002156
Formula:
C₆HF₅O Pto. Ebullición: 143 °C Pto. de fusión: 32…36 °C Densidad: 1,757 Pto. de inflamación: 72 °C (161 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002156 Núm. CAS: 771-61-9 EINECS: 212-235-8 UN: 3261 ADR: 8,II |