4-Fluorotiofenol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
119650100 119650500
ACRO119650100EA 71.2 EUR
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorotiofenol 97%
4-Fluorotiofenol
Formula: C₆H₅FS
Pto. Ebullición: 164 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004846
Núm. CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 1228
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure