4-Fluorotiofenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluorobencenotiol, p-Fluorotiofenol
A17600.06 A17600.14 A17600.22
A17600.06EA 50.2 EUR
A17600.06 A17600.14 A17600.22
4-Fluorotiofenol, (max. 7% H₂O) 98+% (dry weight)
4-Fluorotiofenol
Purity: 98+% CAS No.: 371-42-6 Molecular Formula: C6H5FS Formula Weight: 128.17 Flash Point: 57°(135°F) Refractive Index: 1.5500 Odour: Unpleasant Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1446350 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004846
Formula: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Pto. Ebullición: 170…172 °C
Densidad: 1.203
Pto. de inflamación: 57 °C (135 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004846
Núm. CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1 II