1,2-Diiodobenceno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
218400050 218400200
ACRO218400050EA 126 EUR
ACRO218400050 ACRO218400200
1,2-Diiodobenceno 98%
1,2-Diiodobenceno
Formula: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Pto. Ebullición: 152 °C (15 mmHg)
Densidad: 2,52 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001038
Núm. CAS: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %