1,2-Diiodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24425.03 B24425.06 B24425.14
B24425.03EA 38.5 EUR
B24425.03 B24425.06 B24425.14
1,2-Diiodobenceno ≥98%
1,2-Diiodobenceno
Purity: 98% CAS No.: 615-42-9 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.7165 Boiling Point: 282° Beilstein Reference: 1855315 MDL No.: MFCD00001038
Formula: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Pto. Ebullición: 282 °C
Densidad: 2,524
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001038
Núm. CAS: 615-42-9
EINECS: 210-425-5