1,3-Diiodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L17445.06 L17445.14
L17445.06EA 40 EUR
L17445.06 L17445.14
1,3-Diiodobenceno ≥98%
1,3-Diiodobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 626-00-6 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1904540 MDL No.: MFCD00041731
Formula: C₆H₄I₂
Pto. Ebullición: 285 °C
Pto. de fusión: 35…37 °C
Densidad: 2,470
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041731
Núm. CAS: 626-00-6
EINECS: 210-921-1