1,4-Diiodobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
185970500
185972500
ACRO185970500EA
104
EUR
ACRO185970500
ACRO185972500
1,4-Diiodobenceno 98%
1,4-Diiodobenceno
Formula:
C₆H₄I₂ Pto. Ebullición: 285 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: 128…132 °C Densidad: 2,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001054 Núm. CAS: 624-38-4 EINECS: 210-842-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige to tan Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 128 to 133 °C |
GC | ≥97.5 % |