1,4-Diiodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A15335.14
A15335.22
A15335.14EA
60
EUR
A15335.14
A15335.22
1,4-Diiodobenceno ≥98%
1,4-Diiodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 624-38-4
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Melting Point: 128-132°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00001054
Formula:
C₆H₄I₂ Pto. Ebullición: 285 °C Pto. de fusión: 128…132 °C Densidad: 2,88 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001054 Núm. CAS: 624-38-4 EINECS: 210-842-2 |