Iodobenceno 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122331000 122335000
ACRO122331000EA 134 EUR
ACRO122331000 ACRO122335000
Iodobenceno 98%
Iodobenceno
Formula: C₆H₅I
Pto. Ebullición: 188 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –29 °C
Densidad: 1,82 g/cm³
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001029
Núm. CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Índice Merck: 13,05051
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %