Iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Phenyliodide
A12788.0B A12788.18 A12788.22
A12788.0BEA 534 EUR
A12788.0B A12788.18 A12788.22
Iodobenceno ≥98%
Iodobenceno
Purity: 98% CAS No.: 591-50-4 Molecular Formula: C6H5I Formula Weight: 204.01 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Liquid Density: 1.826 Refractive Index: 1.6200 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Odour: Aromatic Melting Point: -31° Boiling Point: 188-189° Beilstein Reference: 1446140 Merck Reference: 14,5029 MDL No.: MFCD00001029
Formula: C₆H₅I
MW: 204,01 g/mol
Pto. Ebullición: 188…189 °C
Pto. de fusión: –31 °C
Densidad: 1,826
Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001029
Núm. CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Índice Merck: 14,5029