Iodobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Phenyliodide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20730.0100 8.20730.0250
8.20730.0100EA 141 EUR
8.20730.0100 8.20730.0250
Iodobenceno para síntesis, Sigma-Aldrich®
Iodobenceno
Formula: C₆H₅I
MW: 204,01 g/mol
Pto. Ebullición: 188 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,838 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001029
Núm. CAS: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Índice Merck: 13,05051
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 0.34 g/l (30 °C) (experimental)
Melting Point -30 °C
Molar Mass 204.01 g/mol
Boiling Point 187 - 189 °C
Vapor Pressure 1.41 hPa (25 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.6198 (20 °C, 589 nm)
Density 1.83 g/cm3 (20 °C)