2-Iodobenzaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
368170010 368170050
ACRO368170010EA 112 EUR
ACRO368170010 ACRO368170050
2-Iodobenzaldehído 98%
2-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. Ebullición: 129 °C (14 mmHg)
Pto. de fusión: 34…38 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039570
Núm. CAS: 26260-02-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥97.5 %