2-Iodobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L17446.03
L17446.06
L17446.03EA
103
EUR
L17446.03
L17446.06
2-Iodobenzaldehído ≥98%
2-Iodobenzaldehído
Purity: 98%
CAS No.: 26260-02-6
Molecular Formula: C7H5IO
Formula Weight: 232.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 36-37°
Boiling Point: 102°/3mm
Beilstein Reference: 1927296
MDL No.: MFCD00039570
Formula:
C₇H₅IO MW: 232,02 g/mol Pto. Ebullición: 102 °C (3 mmHg) Pto. de fusión: 36…37 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039570 Núm. CAS: 26260-02-6 |