5-Iodovainillina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
156670050 156670250
ACRO156670050EA 27.1 EUR
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodovainillina 97%
5-Iodovainillina
Formula: C₈H₇IO₃
Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 180…184 °C
Número MDL: MFCD00006941
Núm. CAS: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01