5-Iodovainillina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
A15162.09
A15162.18
A15162.30
A15162.09EA
32.9
EUR
A15162.09
A15162.18
A15162.30
5-Iodovainillina ≥98%
5-Iodovainillina
Purity: 98%
CAS No.: 5438-36-8
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Odour: Irritating
Melting Point: 181-184°
Beilstein Reference: 2049762
MDL No.: MFCD00006941
Formula:
C₈H₇IO₃ MW: 278,05 g/mol Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 181…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006941 Núm. CAS: 5438-36-8 EINECS: 226-617-7 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)