4-Hidroxi-3,5-diiodobenzaldehído ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L01060.09
L01060.18
L01060.09EA
89.1
EUR
L01060.09
L01060.18
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzaldehído ≥98%
4-Hidroxi-3,5-diiodobenzaldehído
Purity: 98+%
CAS No.: 1948-40-9
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 198-206°
Beilstein Reference: 1283414
Formula:
C₇H₄I₂O₂ Pto. de fusión: 198…206 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014670 Núm. CAS: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |