3-Iodobenzonitrilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
368600010 368600100
ACRO368600010EA 29.9 EUR
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Iodobenzonitrilo 97%
3-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. de fusión: 39…44 °C
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079762
Núm. CAS: 69113-59-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %