4-Iodobenzonitrilo 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
412380250 412380050
ACRO412380250EA 241 EUR
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Iodobenzonitrilo 99%
4-Iodobenzonitrilo
Formula: C₇H₄IN
Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051310
Núm. CAS: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene