4-Iodobenzonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B25104.06
B25104.14
B25104.22
B25104.06EA
75.4
EUR
B25104.06
B25104.14
B25104.22
4-Iodobenzonitrilo ≥98%
4-Iodobenzonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 3058-39-7
Molecular Formula: C7H4IN
Formula Weight: 229.02
Melting Point: 125-127°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00051310
Formula:
C₇H₄IN Pto. Ebullición: 285 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 125…127 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051310 Núm. CAS: 3058-39-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |