Ácido 2,3,5-triiodobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TIBA
L02679.06
L02679.14
L02679.22
L02679.06EA
44.5
EUR
L02679.06
L02679.14
L02679.22
Ácido 2,3,5-triiodobenzoico ≥98%
Ácido 2,3,5-triiodobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 88-82-4
Molecular Formula: C7H3I3O2
Formula Weight: 499.81
Melting Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1955088
Formula:
C₇H₃I₃O₂ MW: 499,81 g/mol Pto. Ebullición: 416 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 220…222 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002420 Núm. CAS: 88-82-4 EINECS: 201-859-6 |