Ácido 2-iodobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: o-Iodobenzoic acid
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 30.5 EUR
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
Ácido 2-iodobenzoico 98%
Ácido 2-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 161…163 °C
Densidad: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002419
Núm. CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Índice Merck: 13,05052
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %