Ácido 2-iodobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10563.14
A10563.22
A10563.36
A10563.14EA
28.7
EUR
A10563.14
A10563.22
A10563.36
Ácido 2-iodobenzoico ≥98%
Ácido 2-iodobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 88-67-5
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 1861406
Merck Reference: 14,5030
MDL No.: MFCD00002419
Formula:
C₇H₅IO₂ Pto. Ebullición: 314 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 160…164 °C Densidad: 2,250 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002419 Núm. CAS: 88-67-5 EINECS: 201-850-7 Índice Merck: 14,5030 |