Ácido 3-iodobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
160480100
160480500
ACRO160480100EA
43.7
EUR
ACRO160480100
ACRO160480500
Ácido 3-iodobenzoico 98%
Ácido 3-iodobenzoico
Formula:
C₇H₅IO₂ Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 185…189 °C Densidad: 2,171 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002496 Núm. CAS: 618-51-9 EINECS: 210-555-2 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 185 to 189 °C |
HPLC | ≥97.5 % |