Ácido 3-iodobenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11515.30
A11515.18
A11515.09
A11515.30EA
556
EUR
A11515.30
A11515.18
A11515.09
Ácido 3-iodobenzoico ≥98%
Ácido 3-iodobenzoico
Purity: 98+%
CAS No.: 618-51-9
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 971088
Formula:
C₇H₅IO₂ Pto. Ebullición: 337 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 186…188 °C Densidad: 2,171 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002496 Núm. CAS: 618-51-9 EINECS: 210-555-2 |