Ácido 4-iodobenzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: p-Iodobenzoic acid
124480100 124480500
ACRO124480100EA 47.4 EUR
ACRO124480100 ACRO124480500
Ácido 4-iodobenzoico 98%
Ácido 4-iodobenzoico
Formula: C₇H₅IO₂
Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 270…274 °C
Densidad: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002533
Núm. CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %