Ácido 4-iodobenzoico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Iodobenzoic acid
A10730.09
A10730.18
A10730.30
A10730.09EA
44
EUR
A10730.09
A10730.18
A10730.30
Ácido 4-iodobenzoico ≥97%
Ácido 4-iodobenzoico
Purity: 97%
CAS No.: 619-58-9
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 1860232
Formula:
C₇H₅IO₂ Pto. Ebullición: 319 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: ∼ 265 °C (desc.) Densidad: 2,18 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002533 Núm. CAS: 619-58-9 EINECS: 210-603-2 |