Ácido 5-iodosalicílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B21291.14
B21291.22
B21291.36
B21291.14EA
43.6
EUR
B21291.14
B21291.22
B21291.36
Ácido 5-iodosalicílico ≥97%
Ácido 5-iodosalicílico
Purity: 97%
CAS No.: 119-30-2
Molecular Formula: C7H5IO3
Formula Weight: 264.02
Melting Point: 194-199°
Beilstein Reference: 2090443
Formula:
C₇H₅IO₃ Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 194…199 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002458 Núm. CAS: 119-30-2 EINECS: 204-313-5 |