2-Iodoanilina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122300050 122300250 122301000
ACRO122300050EA 48.4 EUR
ACRO122300050 ACRO122300250 ACRO122301000
2-Iodoanilina 98%
2-Iodoanilina
Formula: C₆H₆IN
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…58 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007680
Núm. CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to beige to brown Powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥97.5 %