2-Iodoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
A13059.06EA 40.6 EUR
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
2-Iodoanilina ≥98%
2-Iodoanilina
Purity: 98+% CAS No.: 615-43-0 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 2204899 MDL No.: MFCD00007680
Formula: C₆H₆IN
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…57 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007680
Núm. CAS: 615-43-0
EINECS: 210-426-0