3-Iodoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L01159.09 L01159.18
L01159.09EA 65.4 EUR
L01159.09 L01159.18
3-Iodoanilina ≥98%
3-Iodoanilina
Purity: 98% CAS No.: 626-01-7 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6840 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 145-146°/15mm Beilstein Reference: 636058 MDL No.: MFCD00007781
Formula: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Pto. Ebullición: 145…146 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 21…24 °C
Densidad: 1,821
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007781
Núm. CAS: 626-01-7
EINECS: 210-922-7