4-Iodoanilina 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

156610250 156611000 156615000
ACRO156610250EA 55.3 EUR
ACRO156610250 ACRO156611000 ACRO156615000
4-Iodoanilina 99%
4-Iodoanilina
Formula: C₆H₆IN
Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 59…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007848
Núm. CAS: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05049

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Beige to grey-brown to dark grey Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR