4-Iodoanilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21936.18
B21936.30
B21936.18EA
59.3
EUR
B21936.18
B21936.30
4-Iodoanilina ≥98%
4-Iodoanilina
Purity: 98%
CAS No.: 540-37-4
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Melting Point: 61-64°
Beilstein Reference: 774101
Merck Reference: 14,5027
MDL No.: MFCD00007848
Formula:
C₆H₆IN Pto. Ebullición: 262 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 61…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007848 Núm. CAS: 540-37-4 EINECS: 208-743-4 Índice Merck: 14,5027 |