1-Iodo-2-nitrobenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A12100.14 A12100.22
A12100.14EA 89 EUR
A12100.14 A12100.22
1-Iodo-2-nitrobenceno ≥97%
1-Iodo-2-nitrobenceno
Purity: 97% CAS No.: 609-73-4 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 288-289° Beilstein Reference: 2044110 MDL No.: MFCD00007088
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. Ebullición: 288…289 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Densidad: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007088
Núm. CAS: 609-73-4
EINECS: 210-200-1