1-Iodo-4-nitrobenceno 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
122380250 122381000
ACRO122380250EA 80.6 EUR
ACRO122380250 ACRO122381000
1-Iodo-4-nitrobenceno 99%
1-Iodo-4-nitrobenceno
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. Ebullición: 289 °C (772 mmHg)
Pto. de fusión: 171…173 °C
Densidad: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007299
Núm. CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 177 °C
GC ≥98.5 %
UV at 270 nm A: ≤0.05
pH 8 to 9
Titration with HClO4 99.5 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %