1-Iodo-4-nitrobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 33.7 EUR
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-Iodo-4-nitrobenceno ≥98%
1-Iodo-4-nitrobenceno
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Formula: C₆H₄INO₂
Pto. Ebullición: 288…290 °C
Pto. de fusión: 172…177 °C
Densidad: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007299
Núm. CAS: 636-98-6
EINECS: 211-272-7