2-Iodoanísol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A10150.14 A10150.22 A10150.36
A10150.14EA 45.4 EUR
A10150.14 A10150.22 A10150.36
2-Iodoanísol ≥99%
2-Iodoanísol
Purity: 99% CAS No.: 529-28-2 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6220 Boiling Point: 240-242° Beilstein Reference: 1860243 Merck Reference: 14,5028 MDL No.: MFCD00001039
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 240…242 °C
Densidad: 1,800
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001039
Núm. CAS: 529-28-2
EINECS: 208-456-4
Índice Merck: 14,5028