3-Iodoanísol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
222020050 222020250 222021000
ACRO222020050EA 34.5 EUR
ACRO222020050 ACRO222020250 ACRO222021000
3-Iodoanísol 97%
3-Iodoanísol
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 244…245 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,96 g/cm³
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001048
Núm. CAS: 766-85-8
EINECS: 212-173-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %