3-Iodoanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A14208.06 A14208.14
A14208.06EA 33 EUR
A14208.06 A14208.14
3-Iodoanísol ≥98%
3-Iodoanísol
Purity: 98% CAS No.: 766-85-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 243-244° Beilstein Reference: 1858896 MDL No.: MFCD00001048
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 243…244 °C
Densidad: 1,780
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001048
Núm. CAS: 766-85-8
EINECS: 212-173-1