4-Iodoanísol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 42.4 EUR
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodoanísol 98%
4-Iodoanísol
Formula: C₇H₇IO
MW: 234.04 g/mol
Pto. Ebullición: 237 °C (726 mmHg)
Pto. de fusión: 46…51 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001056
Núm. CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %