4-Iodoanísol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
A12144.14 A12144.22 A12144.36
A12144.14EA 39.5 EUR
A12144.14 A12144.22 A12144.36
4-Iodoanísol ≥98%
4-Iodoanísol
Purity: 98+% CAS No.: 696-62-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 1906692 MDL No.: MFCD00001056
Formula: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Pto. Ebullición: 240 °C
Pto. de fusión: 48…52 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001056
Núm. CAS: 696-62-8
EINECS: 211-798-7