2,4,6-Triiodofenol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17145.06
A17145.14
A17145.22
A17145.06EA
41.7
EUR
A17145.06
A17145.14
A17145.22
2,4,6-Triiodofenol ≥98%
2,4,6-Triiodofenol
Purity: 98%
CAS No.: 609-23-4
Molecular Formula: C6H3I3O
Formula Weight: 471.80
Melting Point: 156-160°
Beilstein Reference: 2046861
Formula:
C₆H₃I₃O MW: 471,8 g/mol Pto. Ebullición: 316 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…160 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002179 Núm. CAS: 609-23-4 EINECS: 210-186-7 |