2-Iodofenol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
412480250 412480050 412481000
ACRO412480250EA 90.8 EUR
ACRO412480250 ACRO412480050 ACRO412481000
2-Iodofenol 98%
2-Iodofenol
Formula: C₆H₅IO
Pto. Ebullición: 186…187 °C (160 mmHg)
Pto. de fusión: 37…43 °C
Densidad: 1,8757 g/cm³ (80 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013963
Núm. CAS: 533-58-4
EINECS: 208-569-9
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 13,05057
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to brown-red to brown Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥97.5 %